Merck
80177
Supelco
Micropartikel Grössenstandard auf Polystyrolbasis monodispers
analytical standard, size: 2.0 μm
Synonym(e):
Monodisperse Polystyrol-Latexpartikel (2 μm), Grössenstandards
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
particles
Quervernetzung
0 % cross-linked
Konzentration
2% (solids)
Partikelgröße
2.0 μm std dev <0.05 μm, coeff var <3%
Anwendung(en)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Monodisperse Mikropartikel auf Polystyrolbasis (Größe: 2 μm) sind ein Partikelgrößenreferenzstandard, der sich ideal für die Bestimmung des Partikelgrößenverteilungsprofils (PSD) von Testproben eignet.
Anwendung
Zur Kalibrierung, Validierung und Überwachung der Leistung von Partikelmessgeräten, Oberflächenabtastgeräten und Partikelzählern.
Monodisperse Polystyrol-Latexpartikeln werden auch zur Untersuchung ihrer Auswirkungen auf die Emissionen der laserinduzierten Breakdown-Spektroskopie (LIBS) eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Für routinemäßige Gerätekalibrierungsprüfungen und -korrekturen geeignet
  • In 5-mL-Packungen als saubere Probe erhältlich
Hinweis zur Analyse
Für jede Charge werden genaue Werte der Partikelgröße und Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0,001 μm ermittelt. Die Größenbestimmung dieser Partikel befolgt die vom National Institute of Standards and Technology (NIST, USA) bzw. die vom Community Bureau of Reference (BCR) vorgeschriebenen Verfahren, insbes.:
  • Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
  • Rasterelektronenmikroskopie
  • Lichtmikroskopie
  • Coulter Zähler mit MDF-System
Die Kalibrierung der Geräte wird anhand der NIST- bzw. BCR-Standards hinsichtlich der Partikelgröße durchgeführt.
Rechtliche Hinweise
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emmanuel Boateng et al.
Life sciences, 251, 117634-117634 (2020-04-07)
Neuregulin-1β (NRG-1) is a membrane-bound or secreted growth and differentiation factor that mediates its action by binding to ErbB receptors. Circulating levels of NRG-1 are characterized by large inter-individual variability with the range of absolute values covering two orders of
High ErbB3 activating activity in human blood is not due to circulating neuregulin-1 beta
Boateng E, et al.
Life Sciences (2020)