Z181102
Ace Druckröhrchen
bushing type, Front seal, capacity ~35 mL, L × O.D. 17.8 cm × 25.4 mm
Synonym(e):
High-Pressure Tubing
Größe auswählen
96,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
96,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE cap
borosilicate glass tube
colorless tube
round bottom
screw top cap (plugseal)
white cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
bushing type Front seal
graduations: no
internal thread
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8648-07
L × AD
17.8 cm × 25.4 mm
Kapazität
~35 mL
Durchmesser
25.4 mm
Fitting
Ace-Thred for #15
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Für Druckarbeiten wird die „Vordere Dichtung“-Hülse empfohlen (sie ermöglicht es dem O-Ring, am schmalen Hals des Röhrchens unter dem Gewinde zu sitzen). „Hintere Dichtung“-Hülsen können, wenn gewünscht, auch verwendet werden (sie ermöglichen es dem O-Ring, auf dem Röhrchen gegen die Kappe zu sitzen).
Ersatz-FETFE-O-Ringe:
Vordere Dichtung:
Z504661 (Ace-Thred #7)
Z504858 (Ace-Thred #15)
Z505056 (Ace-Thred #25)
Hintere Dichtung:
Z504742 (Ace-Thred #7)
Z505021 (Ace-Thred #15)
Z505110 (Ace-Thred #25)
ACHTUNG: Bei dieser Glasware gibt es keine Garantie gegen Bruch durch Druck oder Vakuum. Die Röhrchen sollten niemals verwendet werden, wenn sie zerkratzt oder anderweitig beschädigt sind.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)