Merck
Z177865
Scienceware® Ellipso-Spoon® Probenehmer
L 21 cm
Synonym(e):
curved laboratory spatula, laboratory spoon
Größe auswählen
1 EA
40,47 €
40,47 €
Listenpreis42,60 €Sparen Sie 5%
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
40,47 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
40,47 €
Listenpreis42,60 €Sparen Sie 5%
Versandbereit am28. April 2025Details
Hersteller/Markenname
Bel-Art F368070021
Länge
21 cm
Allgemeine Beschreibung
Ein Ende als abgewinkelter Laborlöffel, das andere als normaler Spatel.
Rechtliche Hinweise
Ellipso-Spoon is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)