Merck
Z177849
Scienceware® Ellipso-Spoon® Probenehmer
L 15 cm
Synonym(e):
curved laboratory spatula, laboratory spoon
Größe auswählen
1 EA
38,50 €
38,50 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
38,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
38,50 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Hersteller/Markenname
Bel-Art H368060015
Länge
15 cm
Allgemeine Beschreibung
Ein Ende als abgewinkelter Laborlöffel, das andere als normaler Spatel.
Rechtliche Hinweise
Ellipso-Spoon is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)