Merck
Z177954
Sigma-Aldrich
Scienceware® Chemikalienlöffel
L 25 cm
Synonym(e):
laboratory spatula, laboratory spoon
Größe auswählen
2 EA
95,20 €
95,20 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
95,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
95,20 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Materialien
stainless steel
Hersteller/Markenname
Bel-Art H367290025
Länge
25 cm
Größe des Löffelendes
1.8 mL , small
5.0 mL , large
Allgemeine Beschreibung
Beide Enden als Löffel geformt, ein kleiner und ein großer Löffel.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2