Merck
Z162957
Polybeutel mit Zip-Verschluss
size 4 in. × 6 in.
Größe auswählen
50 EA
20,70 €
100 EA
35,60 €
20,70 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
20,70 €
100 EA
35,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
24111500
NACRES:
NB.35
20,70 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Materialien
clear low-density polyethylene
Größe
4 in. × 6 in.
Dicke
4 mil
Allgemeine Beschreibung
durchsichtig, mit Doppel-Zippverschluß
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)