Merck
1.46509
Millipore
Transparente gammabestrahlte Beutel
box of 125 bags, polyethylene, sterile; irradiated
Synonym(e):
Sterile transparente Beutel:
Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise
About This Item
UNSPSC-Code:
41122409
NACRES:
NC.81
Materialien
polyethylene sleeve
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
box of 125 bags
Beutel L &Anzahl; B
21 cm × 21 cm
Anwendung(en)
microbiology
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with Contact Plate
Lagertemp.
2-25°C
Allgemeine Beschreibung
Die transparenten Beutel dienen zum Schutz der Platten vor sekundärer Kontamination während des Transports außerhalb des Reinraumbereichs. Diese Polyethylenbeutel sind bestrahlt und können zum sicheren Transport der & Abklatsch- und Sedimentationsplatten von der Produktionsstätte zum mikrobiologischen Labor verwendet werden.
Anwendung
Die transparenten Beutel dienen zum Schutz der Platten vor sekundärer Kontamination während des Transports.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Settle plates for isolators and critical cleanrooms