Merck
Z162523
Sigma-Aldrich
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.3 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 100 ea
Größe auswählen
100 EA
187,50 €
187,50 €
Listenpreis375,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
187,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
187,50 €
Listenpreis375,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
natural polypropylene vial
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
12 mm × 32 mm
Volumen
0.3 mL
Fitting
thread for 8-425
Anwendung(en)
PFAS testing
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)