Merck
Z130540
Nalgene® Enghalsflaschen
capacity 30 mL
Synonym(e):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
Größe auswählen
12 EA
26,79 €
26,79 €
Listenpreis28,20 €Sparen Sie 5%
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
26,79 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
26,79 €
Listenpreis28,20 €Sparen Sie 5%
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (20)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 2004-0001
Flaschendurchm. × H
34 mm × 61 mm
Kapazität
30 mL
Allgemeine Beschreibung
Beliebte Allzweck-Flaschen für viele Laboranwendungen
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)