Merck
Z544493
Molymod® Molekülbausatz
teacher/researcher set, organic stereochemistry
Größe auswählen
1 SET
92,60 €
92,60 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 SET
92,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
92,60 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Leistungsmerkmale
no. of atoms 168
no. of bonds 192
Hersteller/Markenname
Molymod MMS-050
Allgemeine Beschreibung
Zur Herstellung von realistischen Modellen im Maßstab 2.8cm =100pm (offen) oder 1.7cm = 100pm (mit Spheren, nur Organikset). Jedes Set enthält farbkodierte Atome (mit Bindungslöchern im korrekten Winkel) und Bindungen in einer Plastikbox.
166 atom-parts
60 molydomes hydrogen
44 Carbon -black ( 2 different types)
1 group alkene
1 group alkyne
16 Oxygen - red ( 3 different types)
4 Hydrogen - white
12 Nitrogen - blue ( 2 different types)
12 Sulphur - yellow ( 2 different types)
5 Phosphorus - purple ( 2 different types)
1 Metal - grey
8 chlorine
2 bromine
2 iodine
6 p-lobes pink
6 p-lobes purple
40 links, gray, medium ML-12
12 links, gray, flexible long ML-13
60 short colorles
60 short white
20 V-links
2 link remover tool
Rechtliche Hinweise
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)