Merck
Z121525
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-trap with ball joint
joint: SJ 75/50
Größe auswählen
1 EA
855,00 €
855,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
855,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
855,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: SJ75/50
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kühlfalle 7cm I.D. x 30cm lang, Schliffklemme 75mm O.D. x 470mm (AD x L) Seitenrohre mit 20mm A.D. Inklusive Halteklammer
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)