The head and body are included with this product, as indicated in the product image.
SYNV165045
Synthware™ vacuum trap with serrated hose connections
joint: ST/NS 45/50, body O.D. 50 mm, L 250 mm , below joint
Synonym(e):
Synthware V165045
Größe auswählen
154,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
154,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS45/50
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware V165045
Länge
250 mm , below joint
Grundkörper AD
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Hello, I just want to make sure if the trap comes with every part : the head and the body. Thanks in advance
1 Antwort-
Hilfreich?