Merck
Z103101
Sigma-Aldrich
Aldrich® large-capacity cold trap
bulb capacity 500 mL, joint: ST/NS 55/50
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS55/50
Kolben AD
102 mm
Kolbenkapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit auswechselbarem Kühlfinger und der Wahl zwischen <ST/>55/50 Dichtung oder 50 mm O-Ringdichtung. Kühlfallen mit O-Ringdichtung mit Halteklammer. Zur Verwendung mit oder ohne Trockeneis.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC