Merck
Z117099
Spritzennadel aus Edelstahl (304)
gauge 18, L 4 in.
Größe auswählen
1 EA
49,03 €
49,03 €
Listenpreis52,80 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
49,03 €
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
NACRES:
NB.03
49,03 €
Listenpreis52,80 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am25. April 2025Details
Beschreibung
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science 4194
Länge
4 in.
Manometer
18
Allgemeine Beschreibung
V2A-Stahl Nadel mit verchromtem Messingfuß mit Luerhülse.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)