Merck
SYNS386300
Synthware long syringe needle
O.D. × L 0.6 mm × 300 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
Synonym(e):
Synthware S386300, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
needle female luer lock
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech S386300
AD × L
0.6 mm × 300 mm , Bevel Tip
Allgemeine Beschreibung
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.6Mm, Length: 300mm
Anwendung
kemetch; synthware; needle; extended length
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)