Merck
26272
SGE Nadeln für Luer-Lock-Spritzen
needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm, point style, 2
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
23 ga
Beschreibung
NLL-7/23
Leistungsmerkmale
point style 2
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
SGE 39807
Kanüle L × AD
70 mm × 0.63 mm
Fitting
luer lock
Allgemeine Beschreibung
SGE Needles for luer lock syringes (needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm, point style, 2) are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)