Merck
Z113964
Sigma-Aldrich
Wheaton Serumflasche aus Glas
volume 5 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 23 mm × 47 mm
Größe auswählen
288 EA
313,00 €
313,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
288 EA
313,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
313,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
borosilicate glass bottle
Beschreibung
USP Type I
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type crimp top vial
AD
20 mm
Kapazität
5 mL
Durchm. × H
23 mm × 47 mm
Volumen
5 mL
Farbe
clear
Fitting
opening for 20 mm
Allgemeine Beschreibung
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)