Merck
33110-U
Supelco
Fläschchen, Bördelkappe, Serumflasche
volume 100 mL, clear glass bottle, O.D. 51.7 mm × H (94.5 mm), pkg of 36 ea
Synonym(e):
Serum Bottle Crimp Vials
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 36 ea
AD
51.7 mm × H (94.5 mm)
Volumen
100 mL
Fitting
thread for 20 mm
Allgemeine Beschreibung
Diese Probengefäße bestehen aus klarem Borosilikatglas (ohne Deckel).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. Buenos días, Me gustaría saber que presión pueden aguantar estas botellas. Contando que la presión exterior es la presión atmosférica. Un saludo Sergio
    1 Antwort
    1. This product has not been tested for how much pressure it can withstand. Item Z742278 is a pressure-tested flask with a 1.5 bar max. pressure.
      Hilfreich?