Merck
Z113077
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass pH electrode
Standard pin connector
Größe auswählen
1 EA
189,00 €
189,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
189,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41115603
NACRES:
NB.79
189,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Parameter
−5-110 °C temperature
Allgemeine Beschreibung
For applications where a separate reference electrode is required. Fast response over the full pH range with low sodium ion error. Useful for highly acidic or highly alkaline samples.
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)