WHA10416230
Whatman® Nytran™ SuPerCharge (SPC) Blotting-Membran aus Nylon
W × L 11 cm × 14 cm, pore size 0.45 μm, pkg of 10 ea
Synonym(e):
Z698067, blotting membrane, nylone membranes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Nylon membrane (Nytran SuPerCharge (SPC))
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10416230
Whatman Article No. 28415367 (US reference)
B × L
11 cm × 14 cm
Porengröße
0.45 μm
0.45 μm
Eignung
suitable for (Southern and Northern blotting; colony and plaque lifts and Dot-/Slot-Blots)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit gängigen Herstellungsverfahren erhöht die Steigerung der positiven Ladung den Hintergrund. Nytran SPC-Membranen werden mit einem Prozess hergestellt, der die Kombination aus einer hohen positiven Ladung mit einem geringen Hintergrund ermöglicht. Unabhängig davon, ob radioaktive oder nicht radioaktive Nachweistechniken eingesetzt werden, erzeugt Nytran SPC durchgehend ein hohes Signal mit besonders geringem Hintergrund.
- Ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis
- Hohe positive Ladung
- Gleichmäßige Membranmorphologie
- Hohe Sensitivität
- Flache, sich nicht aufrollende Membran
- Bindekapazität von Nytran SuPerCharge: > 600 μg/cm2
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Very high positive charge.
- Improvements in the manufacturing process result in a membrane with a higher density of nylon per unit area.
- The increased charge and greater nylon density provide increased binding sites for your samples.
- Very uniform pore size and pore distribution compared to typical nylon membranes.
- Free of surface microvoids, which are common in other membranes.