Merck
W461216
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-2-hexenal
mixture of isomers, natural (US), ≥95%
Größe auswählen
W461216-SAMPLE-K
53,90 €
100 G
118,00 €
1 KG
862,00 €
53,90 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W461216-SAMPLE-K
53,90 €
100 G
118,00 €
1 KG
862,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.20
FEMA-Nummer:
4612
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
53,90 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
natural (US)
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; spicy; woody; minty
SMILES String
O=C\C(=C\CCC)\CC
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b8-6+
InChIKey
PYLMCYQHBRSDND-SOFGYWHQSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
309.9 °F
Flammpunkt (°C)
154.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)