Merck
W461655
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-octenal
natural (US), ≥95%
Synonym(e):
2-Hexylidenehexanal
Größe auswählen
W461655-SAMPLE-K
53,90 €
100 G
106,00 €
1 KG
474,00 €
53,90 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W461655-SAMPLE-K
53,90 €
100 G
106,00 €
1 KG
474,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.30
FEMA-Nummer:
4616
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
53,90 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
natural (US)
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; vegetable
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C\C(=C\CCCCC)\CCCC
InChI
1S/C12H22O/c1-3-5-7-8-10-12(11-13)9-6-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3/b12-10+
InChIKey
LYGMPIZYNJGJKP-ZRDIBKRKSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)