538051
2-Ethyl-1-hexanol
≥99.6%
Synonym(e):
Isooctylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.49 (vs air)
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.6%
Selbstzündungstemp.
550 °F
Expl.-Gr.
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
183-186 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−76 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble g/L at 20 °C
Dichte
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup