W428600
2-Isobutyl-4-methyl-1,3-dioxolan
mixture of isomers, ≥97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
150-153 °C (lit.)
Dichte
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; ethereal; buttery; sweet
SMILES String
CC(C)CC1OCC(C)O1
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)4-8-9-5-7(3)10-8/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
PDVLTWPJDBXATJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 20ppm: Creamy, cocoa, woody, juicy fruit with apply, pineapple and dairy cheesy nuances.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)