Merck
W249106
Sigma-Aldrich
Furfurylalkohol
≥97%, FG
Synonym(e):
2-(Hydroxymethyl)furan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.10
FEMA-Nummer:
2491
Beilstein:
106291
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2023
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.019
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
bread; caramel; brown; sweet
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Dampfdruck
0.5 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 32 °C)
5.5 mmHg ( 55 °C)
Assay
≥97%
Selbstzündungstemp.
915 °F
Expl.-Gr.
16.3 %
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−29 °C (lit.)
Dichte
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
bread; caramel; brown; sweet
SMILES String
OCc1ccco1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
InChIKey
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Furfurylalkohol ist ein flüchtiger Aromastoff, der in fettarmer Trockenmilch[1], Reiskuchen[2] und Honig identifiziert wurde.[3]
Anwendung
  • Achmatowicz Rearrangement-Inspired Development of Green Chemistry, Organic Methodology, and Total Synthesis of Natural Products.: In dieser Studie werden innovative organische Synthesestrategien erörtert, die von der Achmatowicz-Umlagerung inspiriert sind, wobei der Schwerpunkt auf Grüner Chemie und der Synthese natürlicher Produkte liegt, die Anwendungen von Furfurylalkohol als Vorläufer oder Reagenz umfassen könnten (Liang et al., 2022).
  • Triplet Photochemistry of Dissolved Black Carbon and Its Effects on the Photochemical Formation of Reactive Oxygen Species.: In diesem Beitrag wird die Photochemie von gelöstem Ruß im Triplett-Zustand untersucht, die möglicherweise das photochemische Verhalten von Furfurylalkohol in Umweltmatrizes beeinflusst (Wang et al., 2020).
  • Production of Singlet Oxygen ((1)O(2)) during the Photochemistry of Aqueous Pyruvic Acid: The Effects of pH and Photon Flux under Steady-State O(2)(aq) Concentration.: Untersucht die Singulett-Sauerstoffproduktion in wässriger Brenztraubensäure, was möglicherweise für das Verständnis der photochemischen Eigenschaften von Furfurylalkohol relevant ist (Eugene und Guzman, 2019).
  • Triplet-State Photochemistry of Dissolved Organic Matter: Triplet-State Energy Distribution and Surface Electric Charge Conditions.: Erörtert die Triplett-Zustandsenergie gelöster organischer Stoffe, die mit dem Verhalten von Furfurylalkohol unter verschiedenen Umgebungsbedingungen zusammenhängen könnte (Zhou et al., 2019).
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Nose, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Optimized Likens-Nickerson methodology for quantifying honey flavors.
Bouseta A & Collin S.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43(7), 1890-1897 (1995)
Highly selective decarbonylation of 5-(hydroxymethyl)furfural in the presence of compressed carbon dioxide.
Frank M A Geilen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(30), 6831-6834 (2011-06-11)
Hansruedi Glatt et al.
Mutagenesis, 27(1), 41-48 (2011-08-10)
5-Hydroxymethylfurfural (HMF) and furfuryl alcohol (FFA) are present in numerous foodstuffs at high levels. FFA is also used for the production of polymers. Both compounds had demonstrated some evidence of carcinogenic activity in 2-year bioassays. We tested these compounds and
Chun Kwan Tsang et al.
ACS nano, 6(12), 10546-10554 (2012-11-03)
A stable, label-free optical biosensor based on a porous silicon-carbon (pSi-C) composite is demonstrated. The material is prepared by electrochemical anodization of crystalline Si in an HF-containing electrolyte to generate a porous Si template, followed by infiltration of poly(furfuryl) alcohol
Organocatalytic synthesis of highly substituted furfuryl alcohols and amines.
J Stephen Clark et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(48), 12128-12131 (2012-10-26)