Wichtige Dokumente
W407701
o-Anisaldehyd
≥97%, FG
Synonym(e):
2-Methoxybenzaldehyd, o-Anisaldehyd, Salicylaldehydmethylether
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
bp
238 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-40 °C (lit.)
Dichte
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
almond; hawthorne; sweet; vanilla
SMILES String
[H]C(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
InChIKey
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor