SRA1
Anisaldehyd -Lösung
≥97.5% purity (GC), liquid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Anisaldehyd -Lösung,
Beschreibung
Spray reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (GC)
Form
liquid
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[H]C(C1=CC=C(OC)C=C1)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChIKey
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
52.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.1 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
reporter gene expression using chemical exchange
saturation transfer MRI