Merck
W376177
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hepten-4-one
natural (US), ≥97%, mixture of isomers, FG
Synonym(e):
Filbertone, Hazelnut ketone
Größe auswählen
5 G
219,00 €
25 G
400,00 €
100 G
1.190,00 €
219,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
219,00 €
25 G
400,00 €
100 G
1.190,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.20
FEMA-Nummer:
3761
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
07.139
NACRES:
NA.21
219,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥97%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
hazelnut; nutty
SMILES String
O=C(C(CC)C)\C=C\C
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChIKey
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
141.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
61 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)