Wichtige Dokumente
W205702
Isoamylalkohol
≥98%, FG
Synonym(e):
3-Methyl-1-Butanol, Isoamylalkohol, Isopentylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
2 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
644 °F
Expl.-Gr.
1.2-9 %, 100 °F
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
pH-Wert
5.6 (20 °C, 25 g/L)
bp
130 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−117 °C (lit.)
Dichte
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
banana; oily; fruity; whiskey
SMILES String
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Chemotaxis assay for evaluation of memory-like behavior in wild-type and Alzheimer′s-disease-like C.elegans models.: While not directly related to isoamyl alcohol, this study uses a methodology that can be adapted for studies involving isoamyl alcohol effects on cellular processes (Fang EF et al., 2023).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
110.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?