Merck
W374008
Sigma-Aldrich
Anisylphenylacetat
≥97%
Synonym(e):
Phenylessigsäure-4-methoxybenzylester
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CO2CH2C6H4OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.30
FEMA-Nummer:
3740
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
233
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.706
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
anise
Qualität:
Halal
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.559 (lit.)
bp
370 °C (lit.)
Dichte
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
anise
SMILES String
COc1ccc(COC(=O)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-15-9-7-14(8-10-15)12-19-16(17)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11-12H2,1H3
InChIKey
VCYWCSZLXMMLLE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)