Merck
W420055
Sigma-Aldrich
L-Piperitone
natural, ≥85%
Synonym(e):
(R)-6-(Isopropyl)-3-methylcyclohex-2-en-1-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
FEMA-Nummer:
4200
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
07.255
NACRES:
NA.21
Qualität
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥85%
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cooling; minty; peppermint
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h6-7,9H,4-5H2,1-3H3/t9-/m1/s1
InChIKey
YSTPAHQEHQSRJD-SECBINFHSA-N
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F
Flammpunkt (°C)
103 °C