Merck
W299618
Sigma-Aldrich
Rum ether
Synonym(e):
Ethyl oxyhydrate
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2996
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Brechungsindex
n20/D 1.366 (lit.)
bp
76 °C (lit.)
Dichte
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
whiskey; wine-like
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rum ether is a complex mixture of volatile substances that can be used as a flavoring agent for its rum-like odor/flavor.
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE. 500): rum ether.
Silano V, et al.
EFSA Journal, 15(8), e04897-e04897 (2017)