Wichtige Dokumente
W368318
3-Oxo-hexansäure-ethylester
≥98%
Synonym(e):
Butyrylessigsäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
104 °C/22 mmHg (lit.)
Dichte
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
berry; green; sweet
SMILES String
CCCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)6-8(10)11-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)