Merck
W349700
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl 2-methylbutanoate
FCC, FG
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.28
FEMA-Nummer:
3497
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2345
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.854
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
apple; fresh; green; fruity; pear; sweet
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
Dichte
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; fresh; green; fruity; pear; sweet
SMILES String
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6-
InChIKey
JKKGTSUICJWEKB-SREVYHEPSA-N
Piktogramme
Environment
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
181.4 °F
Flammpunkt (°C)
83 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)