Wichtige Dokumente
W342106
4-Oxoisophoron
≥98%, FG
Synonym(e):
2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1,4-dion, 4-Oxoisophoron, Ketoisophoron
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.491 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
92-94 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26-28 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
musty; woody; sweet
SMILES String
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C9H12O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h4H,5H2,1-3H3
InChIKey
AYJXHIDNNLJQDT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
<li><strong>Characterization of Evodia rutaecarpa (Juss) Benth honey: volatile profile, odor-active compounds and odor properties.</strong> Diese Studie untersucht die einzigartigen Aromaverbindungen im Honig Evodia rutaecarpa und identifiziert 4-Oxoisophoron als eine Schlüsselkomponente, die seine sensorischen Eigenschaften beeinflusst und für die Entwicklung erweiterter Nahrungsmittelprodukte mit unterschiedlichen Aromen entscheidend ist (Li et al., 2024).</li>
<li><strong>Enantioselektive Gesamtsynthese von (R,R)-Blumenol B und d(9)-(R,R)-Blumenol B.</strong> Beschreibt die Synthese biologisch aktiver Verbindungen unter Verwendung von 4-Oxoisophoron als Vorstufe und demonstriert seine Vielseitigkeit in der chemischen Synthese und mögliche Anwendungen in der Entwicklung pharmazeutischer Wirkstoffe (Tan et al., 2022).</li>
<li><strong>The mystery of the butterfly bush Buddleja davidii: How are the butterflies attracted? </strong> Untersucht die chemischen Lockstoffe von Buddleja Davidii, wobei 4-Oxoisophoron als bedeutender Lockstoff identifiziert wurde, der Auswirkungen auf die Verbesserung der Biodiversität und der Gartenökologie haben könnte (Lehner et al., 2022).</li>
</ul>
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?