Wichtige Dokumente
W309109
γ-Undecalacton
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Undecanoic γ-lacton, Aldehyd C14
Größe auswählen
47,40 €
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Größe auswählen
About This Item
47,40 €
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
164-166 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
coconut; creamy; fatty; fruity; peach
SMILES String
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
InChIKey
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Investigation of Lactone Chiral Enantiomers and Their Contribution to the Aroma of Longjing Tea by Odor Activity Value and S-Curve.: This study explores the chiral enantiomers of lactones, including γ-Undecalactone, and their impact on the aroma profile of Longjing tea, using odor activity value and S-curve methods to quantify their contributions (Zhu et al., 2023).
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
293.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
145 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?