W285811
2-Phenylethanol
natural, ≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
β-PEA, 2-Phenylethylalkohol, Benzylcarbinol, PEA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
4.21 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 58 °C)
Assay
≥99%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Brechungsindex
n20/D 1.5317 (lit.)
bp
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−27 °C (lit.)
Dichte
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
honey; floral; rose
SMILES String
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChIKey
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Empfehlung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup