Merck
W225002
Sigma-Aldrich
(−)-Carvylacetat
mixture of cis and trans, ≥98%, FG
Synonym(e):
(1RS,5R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenyl-acetat
Größe auswählen
W225002-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
141,00 €
1 KG
856,00 €
10 KG
6.060,00 €
47,40 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W225002-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
141,00 €
1 KG
856,00 €
10 KG
6.060,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.27
FEMA-Nummer:
2250
Beilstein:
2330666
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2063
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.215
NACRES:
NA.21
47,40 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Optische Aktivität
[α]20/D -50°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
bp
77-79 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; minty; sweet
SMILES String
CC(=C)C1CC=C(C)C(C1)OC(C)=O
InChI
1S/C12H18O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h5,11-12H,1,6-7H2,2-4H3
InChIKey
YTHRBOFHFYZBRJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)