Merck
W293415
Sigma-Aldrich
Propylbuttersäure
natural, ≥95%, FG
Synonym(e):
n-Propyl-n-butanoat
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
FEMA-Nummer:
2934
Beilstein:
1745552
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
266c
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.040
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
Dichte
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; ethereal; sweet
SMILES String
CCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
HUAZGNHGCJGYNP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Natural occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jorge Montesinos et al.
Brain, behavior, and immunity, 45, 233-244 (2014-12-09)
The adolescent brain undergoes important dynamic and plastic cell changes, including overproduction of axons and synapses, followed by rapid pruning along with ongoing axon myelination. These developmental changes make the adolescent brain particularly vulnerable to neurotoxic and behavioral effects of