P3B030A01
Pellicon® 3-Kassette mit Biomax® Membran
30kDa, A Screen, 0.11 m2
Synonym(e):
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 30 kDa Membrane, A screen, 0.11 m2
About This Item
Materialien
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
holdup volume 9 mL (in feed channel)
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Methode(n)
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Höhe
2.16 cm (0.85 in.)
Länge
20.6 cm (8.1 in.)
Breite
5.6 cm (2.2 in.)
Membranfläche
0.11 m2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1500 mg/m2
Matrix
Biomax® (Membrane)
Porengröße
30 kDa NMWCO
pH-Wert
1-14
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Pellicon® 3 Kassette mit Biomax® Membran ist perfekt für die Filtration von monoklonalen Antikörpern und Lösungen mit Albumin, Hormonen, Vakzinen und Wachstumsfaktoren.
Diese P3B030A01 Pellicon® 3 Ultrafiltrationsvorrichtung hat eine Porengröße von 30 kDa NMWCO, eine Biomax® 30 Membran und die Maße 2,16 cm (H) x 5,6 cm (B) x 20,6 cm (L).
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Robust und zuverlässig – ideal für die heutigen anspruchsvolleren Filtrationsprozesse
- Hohe Leistungsfähigkeit – exzellente Auflösung, Ausbeute und Beständigkeit gegen Rückstau
- Optimale Produktwiedergewinnung – dank bewährter Membrantechnologie
- Technologie für blasenfreie Strukturen – erstklassige Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
- Fehlerfreie, ausgezeichnete Adhäsion – Ultracel®enthält Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat
- Automatisierte Herstellung – bietet unschlagbare Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit
- Einfache Installation und Instandhaltung – einfach aufzubauen und zu warten
Sonstige Hinweise
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Artikel
This page provides an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, compares bioreactivity testing, and describes the transition of our organization towards in vitro test methods.
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.