Wichtige Dokumente
W263605
Linalylacetat
≥97%, FCC, FG
Synonym(e):
Bergamol, Essigsäure-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-yl-ester
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Dampfdichte
6.8 (vs air)
Dampfdruck
0.1 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
synthetic
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
Dichte
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; woody; floral; sweet
SMILES String
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
InChIKey
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?