Wichtige Dokumente
W250716
Geraniol
natural, ≥97%, FG
Synonym(e):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
Größe auswählen
49,30 €
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Größe auswählen
About This Item
49,30 €
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Dampfdichte
5.31 (vs air)
Assay
≥97%
Zusammensetzung
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Geraniol
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Verunreinigungen
<30% β-citronellol
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
Dichte
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
geraniol
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
citrus; floral; fruity; rose; sweet
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
InChIKey
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Pectin/sodium alginate-based active film integrated with microcrystalline cellulose and geraniol for food packaging applications.: Untersuchung der Verwendung von Geraniol bei der Entwicklung biologisch abbaubarer aktiver Verpackungsfolien mit Betonung seiner Rolle bei der Verbesserung antimikrobieller Eigenschaften (Hoque et al., 2024).
- The enhancement of flowery-like aroma in green tea under optimized processing conditions by sensory-directed flavor analysis.: Untersucht, wie Geraniol das blumig Aroma in grünem Tee verbessert, wobei der Schwerpunkt auf der sensorischen Beurteilung und Optimierung der Verarbeitungsbedingungen liegt (Wang et al., 2024).
- Antimykotische Aktivität von bioaktiven zellfreien Kulturextrakten und flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs), die von endophytischen Pilzisolaten der Kapuzinerkresse synthetisiert werden.: Erörtert die Synthese von VOCs, einschließlich Geraniol durch Pilzisolate, wobei ihre antimykotischen Aktivitäten gegen Pflanzenpathogene hervorgehoben werden (Santra et al., 2024).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Recent regulatory changes in the US and EU have put the focus on fragrance safety and ingredient transparency, including the MoCRA, to be implemented within the next two years. Manufacturers and suppliers must comply with these changes to ensure they are meeting consumer demand and industry expectations for safety.