Merck
W256009
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexen-1-al
natural, ≥95%, FG
Größe auswählen
W256009-SAMPLE-K
50,10 €
100 G
381,00 €
1 KG
2.860,00 €
50,10 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W256009-SAMPLE-K
50,10 €
100 G
381,00 €
1 KG
2.860,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.14
FEMA-Nummer:
2560
Beilstein:
1699684
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.073
NACRES:
NA.21
50,10 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥95%
Zusammensetzung
contains IFRA restricted trans-2-Hexenal
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
47 °C/17 mmHg (lit.)
Dichte
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
trans-2-hexenal
Organoleptisch
apple; green; leafy; vegetable; fruity
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
InChIKey
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
100.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38.3 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)