Merck
TEM-HC400-NI-100
Sigma-Aldrich
Holey Carbon Film Supported Nickel Grids
size 400 mesh, hole size 100 μm, box of 25
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-HC400-NI-100 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Verpackung
box of 25
Lochgröße
100 μm
Größe
400 mesh
Allgemeine Beschreibung
Holey Carbon Film Supported Nickel Grids, 400 Mesh, Average hole size is 100 micron, 25/box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)