Merck
TEM-HC200CU100
Sigma-Aldrich
Holey Carbon Supported Copper Grids
size 200 mesh, size 100 nm , Hole, box of 25
Synonym(e):
Holey Carbon - Cu, 200 mesh, 100 micron
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
carbon film (holey)
copper grid
Verpackung
box of 25
Größe
100 nm , Hole
200 mesh
Allgemeine Beschreibung
Holey carbon film supported copper TEM gird: hole size 100 nm on 300 mesh copper grid.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)