Merck
TEM-G300F1-CU
Sigma-Aldrich
Gilder Finder Grids G300F1
Copper, size 300 mesh, vial of 100
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-G300F1-CU ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Verpackung
vial of 100
Größe
300 mesh
Allgemeine Beschreibung
Gilder Finder Grids G300F1. Copper grids, 300 mesh. The block of 625 (25x25) individual cells is divided into smaller blocks bounded by thicker crenellated bars. Each small block of 25 cells has a central alphabet letter from A to Y for identification purposes.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)