BR476900
BRAND® slide box
Holds 5 or 10 x slides 76x26 mm
Synonym(e):
Microscope slides, Microscopy, Slide box, Staining, Staining Accessories
Größe auswählen
72,50 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
72,50 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 5 or 10 x slides 76x26 mm
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 476900
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For slides, size (in, mm) 76 x 26. Numbered slots in base. Lid with index card.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)