Merck
HS15988H
TrueNorth® Microscope Slide Box
100 Place, Hinged Lid with Clasp, purple polycarbonate
About This Item
UNSPSC-Code:
41123302
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
purple polycarbonate
Leistungsmerkmale
Holds 100 x slides 76x26 mm
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS15988H
L × B × H
208 × 175 × 34 mm
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • protect your slides in ultra low temperature ranges down to -80C
  • durable polycarbonate and stainless steel clasp/friction fit lid
  • safe storage and transport of 25 x 75 mm slides (3 x 1 in.)
  • uniform grooved slide slots separate slides preventing slide contact
  • temperature-resistant numbered foam lining and identification sheet
  • stackable
  • autoclavable
Rechtliche Hinweise
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)