Merck
T70203
Sigma-Aldrich
Trimethoxyboroxin
95%
Größe auswählen
100 G
69,20 €
69,20 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
69,20 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H9B3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.53
Beilstein:
1709158
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
69,20 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
30 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.4 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10 °C (lit.)
Dichte
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COb1ob(OC)ob(OC)o1
InChI
1S/C3H9B3O6/c1-7-4-10-5(8-2)12-6(9-3)11-4/h1-3H3
InChIKey
ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
48.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)