Merck
T272825
(3AR,5S,6S,6AR)-5-((R)-2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXOLAN-4-YL)-2,2-DIMETHYLTETRAHYDROFURO[3,2-D][1,3]DIOXOL-6-OL
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C12H20O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.29
MDL-Nummer: